Drukuj
Titratory, Karl Fischer, kulometryczne, TitroLine® 7500 KF Trace
Dostawca: SI Analytics
285220860 285220870 285220880 285220890 285227800 285227810
661-0141EA 34490 PLN
661-0141 661-0142 661-0143 661-0144 661-0290 662-2540
Titratory, Karl Fischer, kulometryczne, TitroLine® 7500 KF Trace
Titratory
Te bardzo małe, łatwe w obsłudze urządzenia idealnie nadają się do kulometrycznego oznaczania wody metodą Karla Fischera przy niskiej jej zawartości, a także do oznaczania liczby bromowej. Obsługują małe próbki ciekłe lub gazowe i mogą być używane do kontroli jakości w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym i spożywczym.
  • Bardzo czytelny, kolorowy wyświetlacz z krzywą miareczkowania online
  • Metody standardowe do różnych zastosowań (np. wartość próby zerowej)
  • Wyposażone w trzy porty USB i dwa porty RS232 do rozszerzeń i podłączania urządzeń
  • Przechowywanie wyników w plikach PDF i CSV
  • Moduły 2 i 4 zawierają pompę rozpuszczalnika
Measuring input indicator electrode: Connector for double platium electrode with 2×4 mm sockets 
Measuring input generator electrode: Sockets: 2×4 mm, coded in color 
Interfaces: 3×USB (2×USB-A and 1×USB-B), 2×RS-232-C and 1×LAN
Display: 3,5" - 1/4 VGA TFT graphic color display with 320×240 pixels
Housing material: Polypropylene
W×H×D: 15,3×18×29,6 cm
Front keyboard: Polyester coated
Weight: 2,3 kg for basic device without magnetic stirrer TM 235 or TM 235 KF
Ambient conditions: Ambient temperature: + 10 ... + 40 °C for operation and storage Humidity according to EN 61 010, Part 1: max. relative humidity 80 % for temperatures up to 31 °C, linear decrease down to 50 % relative humidity at a temperature of 40 °C
Power supply: 100 - 240 V; 50/60 Hz, power input: 30 VA
CE-sign: EMC compatibility according to the Council Directive: 2004/108/EG; applied harmonized standards: EN 61326-1:2006. Low-voltage directive according to the Council Directive 2006/95/EG Testing basis EN 61 010, Part 1
Magnetic stirrer TM 235: with power supply TZ 1855, for vessels up to 500 ml, agitator speed infinitely adjustable from 500 - 2000 r/min, for the connection to TitroLine® 7XXX and TITRONIC® 500
Titration stand TM235 KF
Pump: Free volume flow- air-: flow rate 2,25 L/min; Delivery pressure max. 1,5 bar; Flow rate liquid medium ca. 0,8 L/min
Stirring speed: 50 - 1000 U/min
Hoses PVC- hose (outer ø 6×1 mm); PTFE- hose (outer ø 4×0,5 mm)
W×H×D: 80×130×250 mm (height without stand rod)
Weight: 1 kg
Titration stand TM235 TO
Pump: Integrated, for supplying the TO 7280 with air from the environment
Stirring speed: 50 - 1000 U/min
Valve: Automatically switching valve for air/nitrogen supply
Control: Via USB port by TitroLine® 7500 KF trace titrator
W×H×D: 80×130×250 mm (height without stand rod)
Weight: 1,9 kg
Dodatkowe informacje: Wszystkie urządzenia są dostarczane z klawiaturą, prętem do statywu TZ 1748 i zaciskiem mocującym TZ 1749, zasilaczem, elektrodą KF 1150 i zestawem startowym KF TZ 1789 z sitem molekularnym, watą szklaną i zestawem strzykawek z igłami.
Moduł 1 dodatkowo zawiera: mieszadło magnetyczne TM 235, zbiornik do miareczkowania TZ 1751 i elektrodę generacyjną TZ 1752 bez przesłony.
Moduł 2 dodatkowo zawiera: statyw do miareczkowania KF (pompa i mieszadło) TM 235 KF oraz butelkę na ścieki (1 l przezroczysta), rozpuszczalnik (1 l bursztynowa) i wilgoć (100 ml) z wszystkimi przewodami, zbiornikiem do miareczkowania TZ 1754 i elektrodą generacyjną TZ 1752 bez przesłony.
Moduł 3 dodatkowo zawiera: mieszadło magnetyczne TM 235, zbiornik do miareczkowania TZ 1751 i elektrodę generacyjną TZ 1753 z przesłoną.
Moduł 4 dodatkowo zawiera: statyw do miareczkowania KF (pompa i mieszadło) TM 235 KF oraz butelkę na ścieki (1 l przezroczysta), rozpuszczalnik (1 l bursztynowa) i wilgoć (100 ml) z wszystkimi przewodami, zbiornikiem do miareczkowania TZ 1754 i elektrodą generacyjną TZ 1753 z przesłoną.