Drukuj
Membrany i dopełnenia do Westernu transferów białkowych, uprzednio przeciętych
Dostawca: G-Biosciences
786-018NC 786-018PV 786-056PV
786-018NCEA 2050 PLN
786-018NC 786-018PV 786-056PV
Membrany i dopełnenia do Westernu transferów białkowych, uprzednio przeciętych
Membrany transferowe
Pre-cut transfer membranes and padding for Western blot transfer procedures. Pre-cut membranes are supplied sandwiched between blotting paper padding. Simply soak the membrane in transfer buffer and assemble with the gel in a transfer cassette. Nitrocellulose (0,22 µm pore size) and PVDF (0,45 µm pore size) membranes are available.