Drukuj
Myjki, BOLA
Dostawca: Bohlender
F728-16 F728-08
BOHLF728-16EA 19 PLN
BOHLF728-16 BOHLF728-08
Myjki, BOLA
Plomby Pierścienie uszczelniające
PA
  • Temperature resistance: from –40 to +100 °C
For stabilising the flange and avoiding damages when tightening the tube end fitting.