Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, ActivArmr® 28-329 / 28-359
Dostawca: Ansell
28-359/10 28-359/9 28-359/8 28-329/10 28-329/8 28-329/9
ANSE28-359/10EA 104 PLN
ANSE28-359/10 ANSE28-359/9 ANSE28-359/8 ANSE28-329/10 ANSE28-329/8 ANSE28-329/9
Rękawice antyprzecięciowe, ActivArmr® 28-329 / 28-359
Rękawice
Te rękawice ochronne łączą wyjątkową ochronę konstrukcji wzmocnionej Kevlar® z uchwytem i elastycznością zaawansowanej technologii powlekania nitrylowego firmy Ansell.
  • Lining is reinforced with Kevlar® fibres
  • NitraGold™ cuff for outstanding mechanical protection against cuts and abrasion
  • Antistatic according to EN 1149
  • Available with either nitrile palm or full coating
Ideal for safe handling of oily heavy metal parts. Suitable for steel bar manufacturing and handling, building materials handling, timber works and construction, sheet metal handling and metalwork.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4321C), EN 407 (X1XXXX); Cat. III