Drukuj
Rękawice uniwersalne, ActivArmr® Hycron®
Dostawca: Ansell
27-600/9 27-810/10 27-600/10 27-600/8 27-607/10 27-607/8 27-607/9 27-805/10 27-805/9 27-805/11 27-600/11 27-607/11
ANSE27-600/9EA 281 PLN
ANSE27-600/9 ANSE27-810/10 ANSE27-600/10 ANSE27-600/8 ANSE27-607/10 ANSE27-607/8 ANSE27-607/9 ANSE27-805/10 ANSE27-805/9 ANSE27-805/11 ANSE27-600/11 ANSE27-607/11
Rękawice uniwersalne, ActivArmr® Hycron®
Rękawice
Te rękawice z bawełnianej dzianiny są dostępne z powłoką ¾ lub pełnym powleczeniem nitrylowym.
  • Trzy razy trwalsza niż rękawice z grubej skóry: Idealna do trudnych warunków
  • Specjalna formuła nitrylu zapewnia doskonałą odporność na działanie ostrych i ściernych materiałów
  • Zapewnia doskonałą barierę dla tłuszczu i oleju, a także nie ulega degradacji jak skóra lub bawełna
  • Wykonane bez silikonu: Gwarantowana czystość do produkcji metalu i silników
  • Antystatyczne zgodnie z EN 1149
  • Szeroki wybór mankietów i długości pozwala wybrać optymalne rękawice do konkretnego zastosowania
Dostępne z mankietem z dzianiny, mankietem bezpieczeństwa lub długim mankietem bezpieczeństwa.
Wytrzymałe rękawice nadają się do przenoszenia materiałów budowlanych, betonu, cegieł i płytek, surowych odlewów, zimnych plastikowych profili, czyszczenia ulic i zbierania odpadów.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4121B); Cat. II