Drukuj
Statywy do próbówek kriogenicznych, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
331825 331826 331827 331828
479-1147EA 535 PLN
479-1147 479-1148 479-1149 479-1151
Statywy do próbówek kriogenicznych, Nunc™
Statywy do probówek Statywy na vialki kriogeniczne
  • Statyw z zamknięciem o powierzchni standardowej mikropłytki ANSI
  • Mieści 48 próbówek CryoTube™ lub CryoBank z wewnętrznym gwintem
  • Obrotowa pokrywa do używania na stole z możliwością blokady w czasie transportu
  • Format umożliwia automatyczne podnoszenie/opuszczanie, odkręcanie/zakręcanie i pipetowanie wielokanałowe
  • Zaprojektowane do przechowywania w –80°C stopniach C oraz w ciekłym azocie (fazie gazowej)