Drukuj
Miniaturowe złącza Luer, BOLA
Dostawca: Bohlender
F717-02 F717-06 F717-04 F717-08
BOHLF717-02EA 109 PLN
BOHLF717-02 BOHLF717-06 BOHLF717-04 BOHLF717-08
Miniaturowe złącza Luer, BOLA
Okucia i złącza
Connector made of PTFE for transition from Luer connection to female thread UNF ¼" 28 G.
  • Temperature resistance from -200 °C to +250 °C
  • Universal chemical resistance