Drukuj
VWR® VisiScope® 384, Mikroskopy prosty
Dostawca: VWR Collection
630-1930EA 6660 PLN
630-1930 630-1931 630-1932 630-1933 630-1934 630-1935 630-2529 630-2530
VWR® VisiScope® 384, Mikroskopy prosty
Mikroskopy
Mikroskopy do użytku na uniwersytetach, w laboratoriach i przemyśle.
  • Energooszczędna dioda LED o regulowanej jasności i stałej temperaturze barwowej czystej bieli (6300 K)
  • ALC (automatyczna kontrola światła): Natężenie światła jest automatycznie dostosowywane przez mikroskop w przypadku zmian obiektywu lub przysłony
  • Nowoczesna, ergonomiczna podstawka oraz regulowane napięcie ogniskowania z ogranicznikiem
  • Stolik bez zębatki umożliwia płynny ruch
UWAGA: Modele Pi/Phi = obiektywy IOS (skorygowane do nieskończoności).
Dodatkowe informacje: Dostarczany z okularami, czterema obiektywami i zewnętrznym zasilaczem wielopinowym.