Drukuj
VWR® VisiScope® 200, Mikroskopy prosty
Dostawca: VWR
VWR® VisiScope®
630-3295EA 2290 PLN
630-3295 630-3294 630-3293 630-3292 630-3291
VWR® VisiScope® 200, Mikroskopy prosty
Mikroskopy
Niezawodne, zaawansowane mikroskopy do zastosowań edukacyjnych. Szczególnie polecane dla szkół średnich.
  • Zasilany system oświetlenia z regulacją natężenia – wydajna energooszczędna lampa LED
  • Stała temperatura barwowa czystej bieli na wszystkich poziomach intensywności
  • Duży otwór za noskiem do wykorzystania jako uchwyt
  • Elementy optyczne poddane obróbce zapobiegającej powstawaniu pleśni i grzybów
Certyfikaty: Obiektywy zgodne z normami DIN. Kontrole materiałów i procesów produkcyjnych zoptymalizowane przez system jakości ISO 9001:2008.
Dodatkowe informacje: Dostarczany gotowy do użycia z okularami, obiektywami i wielopinowym zasilaczem zewnętrznym .