Drukuj
Lejki rozdzielające, stożkowe
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42950024
HECH42950024EA 238 PLN
HECH42950024
Lejki rozdzielające, stożkowe
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Rozdzielacze
Separating funnels, conical, made of DURAN® borosilicate glass 3.3, with solid glass or interchangeable PTFE key and plastic stopper.
  • Large labeling field
  • Excllent temperature resistance
  • Excllent chemical resistance
Certyfikaty: DIN ISO4800