Drukuj
Lejki rozdzielające, Squibb
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42986048 42985024 42985030 42985048 42985060 42985066 42985072
HECH42986048EA 352 PLN
HECH42986048 HECH42985024 HECH42985030 HECH42985048 HECH42985060 HECH42985066 HECH42985072
Lejki rozdzielające, Squibb
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Rozdzielacze
Separating funnels, Squibb, made of borosilicate glass 3.3, with solid glass plug or plug with PTFE key and plastic stopper.
  • Without graduation
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance