Drukuj
Ręawice do przetwarzania żywności, nitryl, VersaTouch ™
Dostawca: Ansell
92-205/6.5-7 92-205/7.5-8 92-205/8.5-9 92-205/9.5-10 92-210/6.5-7 92-210/7.5-8 92-205/10.5-11 92-200/10.5-11
112-2736EA 227 PLN
112-2736 112-2737 112-2738 112-2739 112-2740 112-2741 ANSE92-205/10.5-11 112-6294
Ręawice do przetwarzania żywności, nitryl, VersaTouch ™
Rękawice
Te cienkie nitrylowe rękawice są zatwierdzone do kontaktu z żywnością i idealne do pracy z tłustymi potrawami.
  • Nie sterylne, bezpudrowe
  • Teksturowane opuszki palców zapewniają dobry komfort i dotyk przy delikatnym, precyzyjnym posługiwaniu się
  • Zawinięty mankiet zapobiega przedostawaniu się płynu na ramię lub nadgarstek
  • Bez lateksu: Brak ryzyka alergii typu 1
Typowe zastosowania obejmują przygotowywanie posiłków, przetwarzanie owoców, warzyw i produktów mlecznych, dystrybucję żywności i wyżywienie.
Colour: White or blue
Length: 240 mm
Thickness: 0,075 mm
EN 374, Cat. III, AQL 1,5
Food contact approved
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 1,5
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością