Drukuj
Strzykawki do autosamplerów HPLC, do Spectra-Physics
Dostawca: HAMILTON BONADUZ
202145 202192
HAMI202145EA 657 PLN
HAMI202145 HAMI202192
Strzykawki do autosamplerów HPLC, do Spectra-Physics
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
These gas tight syringes are designed for HPLC autosamplers.
  • Temperature range: 20 to 50 °C
  • Thread size 1/4-28