Drukuj
Pokrywy reaktorów, 200 mm, czysty PTFE
Dostawca: COWIE
PC705.200.002 PC705.200.003
COWIPC705.200.002EA 1800 PLN
COWIPC705.200.002 COWIPC705.200.003
Pokrywy reaktorów, 200 mm, czysty PTFE
Pokrywki Pokrywy naczyń reakcyjnych
PTFE, white.
  • Chemically inert
  • Designed to reduce contamination and simplify cleaning
  • Non-Scratch
  • Reduced breakages
  • Improved safety