Drukuj
Pokrywy do zbiorników reakcyjnych, 150 mm, czysty PFTE
Dostawca: COWIE
PC705.150.002 PC705.150.003
COWIPC705.150.002EA 1260 PLN
COWIPC705.150.002 COWIPC705.150.003
Pokrywy do zbiorników reakcyjnych, 150 mm, czysty PFTE
Pokrywki Pokrywy naczyń reakcyjnych
PTFE, white.
  • Chemically inert
  • Designed to reduce contamination and simplify cleaning
  • Non-Scratch
  • Reduced breakages
  • Improved safety