Drukuj
Pokrywki do naczyń reakcyjnych, 100 mm, czysty PTFE
Dostawca: COWIE
PC705.100.002 PC705.100.003
COWIPC705.100.002EA 908 PLN
COWIPC705.100.002 COWIPC705.100.003
Pokrywki do naczyń reakcyjnych, 100 mm, czysty PTFE
Pokrywki Pokrywy naczyń reakcyjnych
PTFE, white
  • Chemically inert
  • Designed to reduce contamination and simplify cleaning
  • Non-Scratch
  • Reduced breakages
  • Improved safety