Drukuj
Strzykawki do autosamplerów HPLC, do WATERS® WISP™
Dostawca: HAMILTON BONADUZ
80024 80020
549-1253EA 1190 PLN
549-1253 549-1252
Strzykawki do autosamplerów HPLC, do WATERS® WISP™
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
These gas tight syringe are designed for HPLC autosamplers.
  • Temperature range: 10 to 115 °C