Drukuj
Strzykawki do autosamplerów GC, Perkin-Elmer® Autosystem™ i Clarus 500 GC
Dostawca: HAMILTON BONADUZ
88035 88040
HAMI88035EA 804 PLN
HAMI88035 HAMI88040
Strzykawki do autosamplerów GC, Perkin-Elmer® Autosystem™ i Clarus 500 GC
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
Syringes are designed and tested to meet critical autosampler performance needs.
Needle point styles are designed to withstand multiple, rapid injections through a septum.