Drukuj
Probówki do wirówek, cylindryczne, okrągłe dno
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40958016 40959004 40959002 40959003 40959001 40958004
HECH40958016EA 299 PLN
HECH40958016 HECH40959004 HECH40959002 HECH40959003 HECH40959001 HECH40958004
Probówki do wirówek, cylindryczne, okrągłe dno
Probówki Probówki wirówkowe
Borosilicate glass 3.3.
  • Ungraduated or graduated
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Round bottom, rimless