Drukuj
Probówki do wirówek, cylindryczne, okrągłe dno
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40950001 40950003 40950016 40950002 40951002 40950005 40950004 40951003 40951001
525-1312EA 192 PLN
525-1312 525-1316 525-1322 HECH40950002 HECH40951002 525-0297 HECH40950004 HECH40951003 HECH40951001
Probówki do wirówek, cylindryczne, okrągłe dno
Probówki Probówki wirówkowe
AR-Glas® (soda-lime glass).
  • Ungraduated or graduated
  • Good chemical resistance
Round bottom, rimless.