Drukuj
Podwójna wlewarka żelu
Dostawca: HOEFER ELECTROPHORESIS
SE246 SE249 SE6009
HOEFSE246EA 319 PLN
HOEFSE246 HOEFSE249 HOEFSE6009
Podwójna wlewarka żelu
Kity do blottingu
Includes casting cradle, casting clamp assemblies, sealing gasket set, and cams.
Informacje do zamówienia: Glass plates, combs and spacers need to be ordered separately.