Drukuj
Końcówki automatyczne do automatycznego systemu pipetowania Eppendorf epMotion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
965-261 965-021 965-262 966-021 966-261 966-262 967-021 967-261 967-262
736-0755EA 639 PLN
736-0755 736-0756 736-0757 736-0758 736-0759 736-0760 736-0761 736-0762 736-0763
Końcówki automatyczne do automatycznego systemu pipetowania Eppendorf epMotion®
Końcówki do pipet
Te końcówki dotyczące automatyzacji automatycznego systemu pipetowania epMotion są dostępne w nie sterylnych, sterylnych i sterylnych filtrowanych wersjach.
  • Każda końcówka jest testowana podczas produkcji przy użyciu 15-punktowego programu QC na stacji roboczej epMotion
  • Końcówki mają niski procentowy współczynnik zmienności (% CV)
  • Sterylne końcówki są certyfikowane wolne od RNazy, DNazy, DNA, endotoksyny, obciążeń biologicznych i pirogenów