Drukuj
Krzyżaki z małymi kołnierzami
Dostawca: Vacuubrand
185-2462EA 1100 PLN
185-2462 185-2451 185-2461 185-2453 185-2464 185-2463 185-2452 185-2454
Krzyżaki z małymi kołnierzami
Okucia i złącza
Cross pieces with small flanges KF made of aluminium or stainless steel.
Used for vacuum system.