Drukuj
Kolby płaskie dno ze standardowym szlifowanym złączem
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41911030 41911036 41911006 41911012 41911018 41911024
HECH41911030EA 251 PLN
HECH41911030 HECH41911036 HECH41911006 HECH41911012 HECH41911018 HECH41911024
Kolby płaskie dno ze standardowym szlifowanym złączem
Kolby Kolby płaskodenne
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Z miejscem do oznaczania