Drukuj
Rurki, PTFE, próżniowe, z małymi kołnierzami
Dostawca: VACUUBRAND
20686030 20686031 20686033 20686032
VACU20686030EA 1780 PLN
VACU20686030 VACU20686031 VACU20686033 VACU20686032
Rurki, PTFE, próżniowe, z małymi kołnierzami
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
PTFE vacuum hose is antistatic. The inner side of the PTFE hose is smooth for increased chemical resistance, reduced deposits, and high conductance.
  • Flanges made of stainless steel