Drukuj
Probówki z lub bez obrzeża, grube ścianki
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42788051 92278822450 42788081 42787024
HECH42788051EA 359 PLN
HECH42788051 HECH92278822450 HECH42788081 HECH42787024
Probówki z lub bez obrzeża, grube ścianki
Probówki Probówki
Thick-walled, made of borosilicate glass 3.3, exceptional mechanical strength.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes