Drukuj
Pojemniki z zakrętką, Sisterile®
Dostawca: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
231180 231196
KIMA231180EA 1710 PLN
KIMA231180 KIMA231196
Pojemniki z zakrętką, Sisterile®
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
Made of PP, translucent.
  • Graduated
  • Excellent chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Labelled with writing surface of 28×48 mm and screw cap.