Drukuj
Probówki z zakrętką
Dostawca: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
17122 17174
KIMA17122EA 3320 PLN
KIMA17122 KIMA17174
Probówki z zakrętką
Probówki Probówki
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Universal tubes for a wide range of applications.