Drukuj
Probówki do pobierania krwi, K3EDTA, EMOPLASTIK®
Dostawca: Vacutest Kima
EMOPLASTIK®
KIMA18553EA 0 PLN
KIMA18553
Probówki do pobierania krwi, K3EDTA, EMOPLASTIK®
Systemy do diagnostyki klinicznej Clinical Sample Collection/Preparation Blood Sample Collection/Preparation
Polypropylene test tube with cap.
  • K3 EDTA for 5 ml of blood
  • Non sterile
  • With writing area