Drukuj
Lejki bezpieczeństwa
Dostawca: DUPERTHAL
5.10.001 5.10.007
DUEH5.10.001EA 1080 PLN
DUEH5.10.001 DUEH5.10.007
Lejki bezpieczeństwa
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki bezpieczeństwa
Stainless steel safety funnels with hinged lid and butress thread S 56×4.
  • Overfilling protection
  • Lid reduces the escaping vapours
  • Flame arrester made from stainless steel (simple to interchange)