Drukuj
Uszczelnienie indowe do małych połączeń kołnierzowych
Dostawca: VACUUBRAND
20660150 20660151 20660152
VACU20660150EA 477 PLN
VACU20660150 VACU20660151 VACU20660152
Uszczelnienie indowe do małych połączeń kołnierzowych
Plomby Pierścienie uszczelniające
Indium sealing for KF connections with stainless steel/aluminum centering rings (inside/outside) for small flange.