Drukuj
Adaptery złącza uziemiającego, BOLA
Dostawca: Bohlender
H980-06 H980-03 H980-09 H980-12
BOHLH980-06EA 166 PLN
BOHLH980-06 BOHLH980-03 BOHLH980-09 BOHLH980-12
Adaptery złącza uziemiającego, BOLA
Adaptery i złącza Adaptery, stożkowe połaczenia szlifowane
PTFE, white. For connecting different ground joint sizes.
  • Temperature resistance: –200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Autoclavable
Socket in cone, with sealing rings on the outside and knurled grip.