Drukuj
Kolumny kapilarne, Elite-XLB do autosystemu
Dostawca: PerkinElmer
N9316492 N9316497 N9316484
PERCN9316492EA 5250 PLN
PERCN9316492 PERCN9316497 PERCN9316484
Kolumny kapilarne, Elite-XLB do autosystemu
Kolumny chromatograficzne
Elite-XLB capillary columns are specialty phase for GC/MS with exceptionally low bleed.