Drukuj
Kolumny kapilarne, Elite-17ms do autosystemu
Dostawca: PerkinElmer
N9316538 N9316539
PERCN9316538EA 5430 PLN
PERCN9316538 PERCN9316539
Kolumny kapilarne, Elite-17ms do autosystemu
Kolumny chromatograficzne
Elite-17ms columns are ideal for confirmation analysis and have excellent inertness for active compounds.