Drukuj
Toluen 99,8, SupraSolv® GC_MS
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metylobenzen
MQ100
1.00849.2500 1.00849.1000
1.00849.2500EA 702 PLN
1.00849.2500 1.00849.1000
Toluen 99,8, SupraSolv® GC_MS
Toluen
Formuła: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 110.6
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008512
Numer CAS: 108-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9
Jednostka: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Klasyfikacja Merck : 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.03%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis