Metanol, SupraSolv® for GC-MS
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00837.1000
1.00837.2500
1.00837.1000EA
215
PLN
1.00837.1000
1.00837.2500
Metanol, SupraSolv® for GC-MS
Metanol
Formuła:
CH₃OH Temp. Wrzenia: 64,6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –98 °C Gęstość: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004595 Numer CAS: 67-56-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6 Jednostka: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Klasyfikacja Merck : 13,05984 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -98 °C |
Molar Mass | 32.04 g/mol |
Boiling Point | 64.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 128 hPa (20 °C) |
Flash Point | 10 °C |
Refractive Index | 1.33 |
Explosion Limit | 5.5 - 44 %(V) |
Density | 0.792 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) no data available |
Ignition Point | 455 °C DIN 51794 |
Evaporation number | 6.3 |
Water absorption | 1000 g/kg |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |