2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44477.01
44477.03
44477.01EA
586
PLN
44477.01
44477.03
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥97%
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6
Purity: 97%
CAS No.: 70069-04-4
Molecular Formula: C13H27O7
Formula Weight: 294.35
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₂₆O₇ MW: 294.35 g/mol Temp. Wrzenia: 150 °C (0.5 mmHg) Gęstość: 1.174 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00188046 Numer CAS: 70069-04-4 Numer WE (dawny EINECS): 274-299-3 |