Coumalic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25521.06
B25521.14
B25521.06EA
195
PLN
B25521.06
B25521.14
Coumalic acid ≥97%
Coumalic acid
Purity: 97%
CAS No.: 500-05-0
Molecular Formula: C6H4O4
Formula Weight: 140.10
Melting Point: ca 208° dec.
Boiling Point: 218°/120mm
Merck Reference: 14,2557
MDL No.: MFCD00006644
Formuła:
C₆H₄O₄ Temp. Wrzenia: 218 °C (120 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006644 Numer CAS: 500-05-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-899-0 Klasyfikacja Merck : 14,2557 |