Methyl coumalate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl 2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
B25330.04
B25330.09
B25330.04EA
424
PLN
B25330.04
B25330.09
Methyl coumalate ≥98%
Methyl coumalate
Purity: 98%
CAS No.: 6018-41-3
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: 68-72°
Boiling Point: 178-180°/60mm
Merck Reference: 14,2557
MDL No.: MFCD00010120
Formuła:
C₇H₆O₄ Temp. Wrzenia: 178…180 °C (60 mmHg) Temp. topnienia: 68…72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010120 Numer CAS: 6018-41-3 Numer WE (dawny EINECS): 227-871-1 Klasyfikacja Merck : 14,2557 |