Drukuj
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
134900050 134900250
ACRO134900050EA 209 PLN
ACRO134900050 ACRO134900250
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Formuła: C₁₃H₁₃NO
Temp. topnienia: 114…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044816
Numer CAS: 25115-74-6
Numer WE (dawny EINECS): 246-631-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
GC ≥96.0 %