Drukuj
Hydrindantin dihydrate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
159280100 159280500 159282500
ACRO159280100EA 340 PLN
ACRO159280100 ACRO159280500 ACRO159282500
Hydrindantin dihydrate 96%
Hydrindantin dihydrate
Formuła: C₁₈H₁₀O₆·2H₂O
Temp. topnienia: >240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149242
Numer CAS: 5950-69-6
Numer WE (dawny EINECS): 227-713-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige to pink-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 9 % to 11 % (105°C, 3 hr)
HPLC ≥95 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %