Ethyl thiophene-2-glyoxylate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24712.09
B24712.18
B24712.09EA
330
PLN
B24712.09
B24712.18
Ethyl thiophene-2-glyoxylate ≥97%
Ethyl thiophene-2-glyoxylate
Purity: 97%
CAS No.: 4075-58-5
Molecular Formula: C8H8O3S
Formula Weight: 184.21
Flash Point:
Formuła:
C₈H₈O₃S Temp. Wrzenia: 102…110 °C (0,8 mmHg) Gęstość: 1,250 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015538 Numer CAS: 4075-58-5 Numer WE (dawny EINECS): 223-793-7 |