cis-2,6-Dimethylmorpholine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 6485-55-8
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: -85°
Boiling Point: 146-147°
Beilstein Reference: 878182
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00078428
Formuła:
C₆H₁₃NO Temp. Wrzenia: 146…147 °C Temp. topnienia: –85 °C Gęstość: 0,935 Temp. Zapłonu: 48 °C (118 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078428 Numer CAS: 6485-55-8 Numer WE (dawny EINECS): 229-353-0 Jednostka: 1992 ADR: 3,III |