Drukuj
cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
371840250 371841000 371845000
ACRO371840250EA 275 PLN
ACRO371840250 ACRO371841000 ACRO371845000
cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
cis-2,6-Dimethylmorpholine
Formuła: C₆H₁₃NO
Temp. topnienia: –85 °C
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078428
Numer CAS: 6485-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 229-353-0
Jednostka: 2734
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≤2 % Trans-2,6-dimethylmorpholine