2-Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine (mixture of isomers) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27383.14
H27383.06
H27383.14EA
1080
PLN
H27383.14
H27383.06
2-Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine (mixture of isomers) ≥99%
2-Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine (mixture of isomers)
Purity: 99%
CAS No.: 13925-07-0
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.5015
Boiling Point: 182°
MDL No.: MFCD00047392
Formuła:
C₈H₁₂N₂ Temp. Wrzenia: 182 °C Gęstość: 0,96 Temp. Zapłonu: 66 °C (151 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047392 Numer CAS: 27043-05-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-694-1 |