Drukuj
cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
277520025 277520100
ACRO277520025EA 306 PLN
ACRO277520025 ACRO277520100
cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers) 98%
cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers)
Formuła: C₂₀H₃₆O₆
Temp. Wrzenia: 181…183 °C
Temp. topnienia: 47…53 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005099
Numer CAS: 16069-36-6
Numer WE (dawny EINECS): 240-216-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 53 °C
GC ≥97.5 %