Drukuj
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11866.0001 8.11866.0005
8.11866.0001EA 159 PLN
8.11866.0001 8.11866.0005
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Formuła: C₂₀H₃₆O₆
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005099
Numer CAS: 16069-36-6
Numer WE (dawny EINECS): 240-216-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 46 - 50 °C
Molar Mass 372.51 g/mol
Flash Point 113 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials