Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15344.03
A15344.09
A15344.14
A15344.03EA
254
PLN
A15344.03
A15344.09
A15344.14
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) ≥97%
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Purity: 97%
CAS No.: 16069-36-6
Molecular Formula: C20H36O6
Formula Weight: 372.50
Flash Point:
Formuła:
C₂₀H₃₆O₆ MW: 372.51 g/mol Temp. topnienia: 46…53 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005099 Numer CAS: 16069-36-6 Numer WE (dawny EINECS): 240-216-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,2602 |