Sulphur trioxide pyridine complex 98% active SO₃ ∼ 48-50%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12202.09
A12202.0B
A12202.18
A12202.30
A12202.09EA
219
PLN
A12202.09
A12202.0B
A12202.18
A12202.30
Sulphur trioxide pyridine complex 98% active SO₃ ∼ 48-50%
Sulphur trioxide pyridine complex
Purity: 98%
CAS No.: 26412-87-3
Molecular Formula: C5H5NO3S
Formula Weight: 159.16
Melting Point: ca 155-165°
Beilstein Reference: 3704116
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012437
Formuła:
C₅H₅NO₃S Temp. topnienia: ∼ 155…165 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012437 Numer CAS: 26412-87-3 Numer WE (dawny EINECS): 247-683-3 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |