Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L00302.14
L00302.22
L00302.36
L00302.14EA
308
PLN
L00302.14
L00302.22
L00302.36
Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Sulphur trioxide trimethylamine complex
Purity: 95%
CAS No.: 3162-58-1
Molecular Formula: C3H9NO3S
Formula Weight: 139.17
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 3681759
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012421
Formuła:
C₃H₉NO₃S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012421 Numer CAS: 3162-58-1 Numer WE (dawny EINECS): 221-614-7 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |